Tlačiť
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6634-25G PC6634-100G PC6634-500G
APOSPC6634-25GEA 36.5 EUR
APOSPC6634-25G APOSPC6634-100G APOSPC6634-500G
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Tetrabutylammonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₆H₃₆F₆NP
Teplota tavenia: 244…248 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011748
Číslo CAS: 3109-63-5
EINECS: 221-472-6