Tlačiť
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6633T-100G PC6633T-500G PC6633T-1KG
APOSPC6633T-100GEA 24.91 EUR
APOSPC6633T-100G APOSPC6633T-500G APOSPC6633T-1KG
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate 97%
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Technical bulletin available
Vzorec: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Mw: 315.51
Teplota tavenia: 54…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149981
Číslo CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
OSN: 1759
ADR: 8 III