Tlačiť
Tantalum pentafluoride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6630-25G PC6630-5G
APOSPC6630-25GEA 697.55 EUR
APOSPC6630-25G APOSPC6630-5G
Tantalum pentafluoride 99%
Tantalum pentafluoride
Vzorec: F₅Ta
Teplota varu: 229,5 °C
Teplota tavenia: 97 °C
Hustota: 4,74 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042542
Číslo CAS: 7783-71-3
OSN: 3260
ADR: 8,II