Tlačiť
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6625-1G PC6625-5G PC6625-25G
APOSPC6625-1GEA 24.95 EUR
APOSPC6625-1G APOSPC6625-5G APOSPC6625-25G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Teplota tavenia: 118…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973422
Číslo CAS: 64695-84-7