Tlačiť
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6622-1G PC6622-5G
APOSPC6622-1GEA 150.02 EUR
APOSPC6622-1G APOSPC6622-5G
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
6-Fluoro-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₇FO₂
Teplota tavenia: 242…246 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200717
Číslo CAS: 5043-01-6