Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6582-25G PC6582-5G
APOSPC6582-25GEA 165.83 EUR
APOSPC6582-25G APOSPC6582-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
Mw: 323.52
Teplota varu: 230…231 °C
Hustota: 1.854 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094395
Číslo CAS: 176225-08-4
OSN: 1759
ADR: 8 III