Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6581-25G PC6581-5G
APOSPC6581-25GEA 198.96 EUR
APOSPC6581-25G APOSPC6581-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
Mw: 323.52
Teplota varu: 235…236 °C
Hustota: 1.865 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094394
Číslo CAS: 54403-98-4
OSN: 2920
ADR: 8+3 II