Tlačiť
Tin(IV) fluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6580-1G PC6580-5G
APOSPC6580-1GEA 129.38 EUR
APOSPC6580-1G APOSPC6580-5G
Tin(IV) fluoride 98%
Tin(IV) fluoride
Vzorec: SnF₄
Mw: 194.7
Teplota varu: 705
Teplota tavenia: 705 °C (subl.)
Hustota: 4.78
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042541
Číslo CAS: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
OSN: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 12,08931