Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonylchloride
PC6577-5G PC6577-1G PC6577-25G
APOSPC6577-5GEA 33.17 EUR
APOSPC6577-5G APOSPC6577-1G APOSPC6577-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
Teplota varu: 217…218 °C
Hustota: 1,835 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094393
Číslo CAS: 351003-46-8
OSN: 3265
ADR: 8,II