Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC6575-100G PC6575-25G PC6575-5G
APOSPC6575-100GEA 374.25 EUR
APOSPC6575-100G APOSPC6575-25G APOSPC6575-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
Hustota: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094391
Číslo CAS: 351003-47-9
OSN: 3265
ADR: 8,II