Tlačiť
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,α,α,2-Tetrafluoroanisole, 2-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene, 1-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC6573-100G PC6573-25G PC6573-5G
APOSPC6573-100GEA 101.34 EUR
APOSPC6573-100G APOSPC6573-25G APOSPC6573-5G
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole 98%
o,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Vzorec: C₇H₄F₄O
Mw: 180.1
Teplota varu: 105…106 °C
Hustota: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236322
Číslo CAS: 2106-18-5
OSN: 1993
ADR: 3 II