Tlačiť
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6572-25G PC6572-5G PC6572-100G
APOSPC6572-25GEA 28.28 EUR
APOSPC6572-25G APOSPC6572-5G APOSPC6572-100G
Sodium trifluoromethanesulphonate 98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃NaO₃S
Teplota tavenia: 253…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061607
Číslo CAS: 2926-30-9