Tlačiť
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC6571-25G PC6571-5G
APOSPC6571-25GEA 481.75 EUR
APOSPC6571-25G APOSPC6571-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Teplota varu: 245…246 °C
Hustota: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094390
Číslo CAS: 7079-48-3
OSN: 3265
ADR: 8,II