Tlačiť
Sodium trifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
PC6570-100G PC6570-25G PC6570-500G
APOSPC6570-100GEA 56.56 EUR
APOSPC6570-100G APOSPC6570-25G APOSPC6570-500G
Sodium trifluoroacetate 98%
Sodium trifluoroacetate
Vzorec: C₂F₃NaO₂
Teplota tavenia: 205…207 °C (rozkl.)
Hustota: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013217
Číslo CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6