Tlačiť
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-4-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
PC6569-5G PC6569-25G
APOSPC6569-5GEA 91.46 EUR
APOSPC6569-5G APOSPC6569-25G
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClFO₂S
Teplota tavenia: 46…50 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094389
Číslo CAS: 90260-13-2
OSN: 3261
ADR: 8,II