Tlačiť
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Methylthio-5-(trifluoromethyl)aniline
PC6554-25G PC6554-5G
APOSPC6554-25GEA 631.37 EUR
APOSPC6554-25G APOSPC6554-5G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride 97%
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
Vzorec: C₈H₈F₃NS
Teplota varu: 111…112 °C/12mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052715
Číslo CAS: 207974-07-0