Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6552-100G PC6552-25G PC6552-5G
APOSPC6552-100GEA 185.46 EUR
APOSPC6552-100G APOSPC6552-25G APOSPC6552-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Mw: 169.11
Teplota tavenia: 57…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042298
Číslo CAS: 27996-87-8