Tlačiť
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6533-10G PC6533-5G
APOSPC6533-10GEA 36.45 EUR
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄Cl₂F₃NO
Mw: 246.02
Teplota tavenia: 30…32 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190128
Číslo CAS: 99479-66-0