Tlačiť
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3'-Bromomethyl-2-fluorodiphenyl Ether
PC6515-100MG PC6515-250MG
APOSPC6515-100MGEA 145.8 EUR
APOSPC6515-100MG APOSPC6515-250MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₁₃H₁₀BrFO
Mw: 281.12 g/mol
Hustota: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00059914
Číslo CAS: 242812-04-0
OSN: 3265
ADR: 8 III