Tlačiť
Sodium hexafluorotitanate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6514-5G PC6514-10G PC6514-50G
APOSPC6514-5GEA 83.03 EUR
APOSPC6514-5G APOSPC6514-10G APOSPC6514-50G
Sodium hexafluorotitanate 98%
Sodium hexafluorotitanate
Vzorec: F₆Na₂Ti
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014244
Číslo CAS: 17116-13-1
EINECS: 241-181-8