Tlačiť
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
PC6513-1G PC6513-25G PC6513-5G
APOSPC6513-1GEA 24.91 EUR
APOSPC6513-1G APOSPC6513-25G APOSPC6513-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.12 g/mol
Teplota varu: 82 °C/60mmHg
Teplota tavenia: 31…33 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075249
Číslo CAS: 93249-62-8