Tlačiť
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6470-5G PC6470-25G
APOSPC6470-5GEA 78.11 EUR
APOSPC6470-5G APOSPC6470-25G
Sodium heptafluorobutyrate 98%
Sodium heptafluorobutyrate
Vzorec: C₄F₇NaO₂
Mw: 236.02 g/mol
Teplota tavenia: 248…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066168
Číslo CAS: 2218-54-4
EINECS: 218-721-6