Tlačiť
Fluorid sodný 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6466B-1G PC6466B-25G
APOSPC6466B-1GEA 25.07 EUR
APOSPC6466B-1G APOSPC6466B-25G
Fluorid sodný 99.99%
Fluorid sodný
Vzorec: NaF
Teplota tavenia: 988 °C
Hustota: 2,78 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003524
Číslo CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
OSN: 1690
ADR: 6.1,III