Tlačiť
Sodium chlorodifluoroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6460-100G PC6460-25G PC6460-500G
APOSPC6460-100GEA 66.59 EUR
APOSPC6460-100G APOSPC6460-25G APOSPC6460-500G
Sodium chlorodifluoroacetate 97%
Sodium chlorodifluoroacetate
Vzorec: C₂ClF₂NaO₂
Teplota tavenia: 195…198 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064771
Číslo CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0