Tlačiť
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-iodobenzene
PC6449-100G PC6449-25G PC6449-5G
APOSPC6449-100GEA 188.53 EUR
APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G APOSPC6449-5G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂I
Teplota tavenia: 41…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861126
Číslo CAS: 160976-02-3