Tlačiť
4-Chloro-3-fluoropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6447-25G PC6447-5G PC6447-1G
APOSPC6447-25GEA 143.6 EUR
APOSPC6447-25G APOSPC6447-5G APOSPC6447-1G
4-Chloro-3-fluoropyridine
4-Chloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Teplota varu: 138…143 °C
Teplota tavenia: –27 to –24 °C
Hustota: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03453233
Číslo CAS: 2546-56-7
OSN: 1993
ADR: 3,III