Silver trifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Silver(I) trifluoroacetate
PC6440-25G
PC6440-5G
PC6440-100G
APOSPC6440-25GEA
59.77
EUR
APOSPC6440-25G
APOSPC6440-5G
APOSPC6440-100G
Silver trifluoroacetate 98%
Silver trifluoroacetate
Lewis acid catalyst for regioselective alkylation:Helv.Chim.Acta., 1989, 72, 1362; Can convert enol silyl ethers to alpha-acyloxy carbonyls, ask for reference.
Vzorec:
C₂AgF₃O₂ Teplota tavenia: 257…260 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013199 Číslo CAS: 2966-50-9 EINECS: 221-004-0 OSN: 3077 ADR: 9+EHS,III |