Tlačiť
Silver trifluoroacetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Silver(I) trifluoroacetate
PC6440-25G PC6440-5G PC6440-100G
APOSPC6440-25GEA 59.77 EUR
APOSPC6440-25G APOSPC6440-5G APOSPC6440-100G
Silver trifluoroacetate 98%
Silver trifluoroacetate
Lewis acid catalyst for regioselective alkylation:Helv.Chim.Acta., 1989, 72, 1362; Can convert enol silyl ethers to alpha-acyloxy carbonyls, ask for reference.
Vzorec: C₂AgF₃O₂
Teplota tavenia: 257…260 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013199
Číslo CAS: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III