Tlačiť
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6438-1G PC6438-25G PC6438-5G
APOSPC6438-1GEA 46.53 EUR
APOSPC6438-1G APOSPC6438-25G APOSPC6438-5G
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
1H,1H,2'H-Perfluorodipropyl ether
Vzorec: C₆H₃F₁₁O
Teplota varu: 87,5 °C
Hustota: 1,5844 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411203
Číslo CAS: 1000-28-8