Tlačiť
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-cyano-4-fluorobenzoate
PC6425-1G PC6425-25G PC6425-5G
APOSPC6425-1GEA 24.91 EUR
APOSPC6425-1G APOSPC6425-25G APOSPC6425-5G
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate 98+%
Methyl-3-cyano-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Mw: 179.1500 g/mol
Teplota tavenia: 88…91 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06203915
Číslo CAS: 676602-31-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III