Tlačiť
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6423-1G PC6423-25G PC6423-5G
APOSPC6423-1GEA 48.47 EUR
APOSPC6423-1G APOSPC6423-25G APOSPC6423-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Mw: 205.1091 g/mol
Teplota varu: 60 °C/ 5mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660203
Číslo CAS: 886498-94-8
OSN: 3276
ADR: 6.1 III