Tlačiť
Silver(I) hexafluorophosphate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Silver hexafluorophosphate
PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 164.23 EUR
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Silver(I) hexafluorophosphate 98%
Silver(I) hexafluorophosphate
Vzorec: AgF₆P
Mw: 252.83
Teplota tavenia: 102 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003415
Číslo CAS: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
OSN: 3260
ADR: 8 II