Tlačiť
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC6389-10G PC6389-5G PC6389-1G
APOSPC6389-10GEA 462.25 EUR
APOSPC6389-10G APOSPC6389-5G APOSPC6389-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O₂
Mw: 285.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660289
Číslo CAS: 886502-56-3