Tlačiť
Silver heptafluorobutyrate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6384-1G PC6384-25G PC6384-5G
APOSPC6384-1GEA 0 EUR
APOSPC6384-1G APOSPC6384-25G APOSPC6384-5G
Silver heptafluorobutyrate 97%
Silver heptafluorobutyrate
Vzorec: C₄AgF₇O₂
Teplota tavenia: 292…294 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064197
Číslo CAS: 3794-64-7
EINECS: 223-266-1