Tlačiť
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6374-25G PC6374-5G
APOSPC6374-25GEA 815.94 EUR
APOSPC6374-25G APOSPC6374-5G
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
N-Morpholinium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₅H₁₀F₃NO₄S
Mw: 237.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094347
Číslo CAS: 77534-70-4