Tlačiť
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6365-1G PC6365-250MG
APOSPC6365-1GEA 48.54 EUR
APOSPC6365-1G APOSPC6365-250MG
3-Fluoro-4-methoxyphenol
3-Fluoro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Teplota tavenia: 41…41,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09263471
Číslo CAS: 452-11-9
OSN: 1759
ADR: 8,III