Tlačiť
Silver(II) fluoride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Silver difluoride, Silver(II)fluoride
PC6360-10G PC6360-5G
APOSPC6360-10GEA 386.94 EUR
APOSPC6360-10G APOSPC6360-5G
Silver(II) fluoride 99%
Silver(II) fluoride
Hard fluorinating agent; Liberates iodine from KI solution. Can be used for substitution of hydrogens in hydrohalogenate alkenes
Vzorec: AgF₂
Mw: 145.86
Teplota tavenia: 690 °C
Hustota: 4.57 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003411
Číslo CAS: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
OSN: 3085
ADR: 5.1+8 II
Merck Index: 12,08656