Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6358-1G PC6358-5G
APOSPC6358-1GEA 139.4 EUR
APOSPC6358-1G APOSPC6358-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₃
Mw: 223.917 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11045053
Číslo CAS: 881402-25-1