Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6356-5G PC6356-1G PC6356-10G
APOSPC6356-5GEA 66.49 EUR
APOSPC6356-5G APOSPC6356-1G APOSPC6356-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₄NO
Mw: 195.1100 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11975313
Číslo CAS: 1159512-64-7