Tlačiť
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6349-1G PC6349-250MG
APOSPC6349-1GEA 24.95 EUR
APOSPC6349-1G APOSPC6349-250MG
8-Fluoro-4-quinolinol ≥95%
8-Fluoro-4-quinolinol
Vzorec: C₉H₆FNO
Teplota tavenia: 278…282 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272395
Číslo CAS: 63010-71-9