Tlačiť
Scandium(III) fluoride 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6343R-10G PC6343R-5G
APOSPC6343R-10GEA 519.13 EUR
APOSPC6343R-10G APOSPC6343R-5G
Scandium(III) fluoride 99,9%
Scandium(III) fluoride
Vzorec: F₃Sc
Mw: 101.95
Teplota varu: 1527
Teplota tavenia: 1515 °C
Hustota: 2.5 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016325
Číslo CAS: 13709-47-2
EINECS: 237-255-4
OSN: 3288
ADR: 6.1 III