Tlačiť
Samarium(III) fluoride 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC6343-100G PC6343-25G
APOSPC6343-100GEA 868.82 EUR
APOSPC6343-100G APOSPC6343-25G
Samarium(III) fluoride 99,9%
Samarium(III) fluoride
Vzorec: F₃Sm
Mw: 207.36
Teplota varu: 2323 °C
Teplota tavenia: 1306 °C
Hustota: 6.928 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049540
Číslo CAS: 13765-24-7