Tlačiť
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC6339-1G PC6339-500MG
APOSPC6339-1GEA 754.91 EUR
APOSPC6339-1G APOSPC6339-500MG
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-[4-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂S
Teplota tavenia: 195…198 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665287
Číslo CAS: 159885-82-2