Tlačiť
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6331-100MG PC6331-500MG
APOSPC6331-100MGEA 219.01 EUR
APOSPC6331-100MG APOSPC6331-500MG
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈ClF₃N₂O₃
Teplota tavenia: 177…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00243689
Číslo CAS: 282523-49-3