Tlačiť
Praseodymium trifluoride, anhydrous 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6327-100G PC6327-25G
APOSPC6327-100GEA 238.73 EUR
APOSPC6327-100G APOSPC6327-25G
Praseodymium trifluoride, anhydrous 99,9%
Praseodymium trifluoride
Vzorec: F₃Pr
Mw: 197.9
Teplota tavenia: 1395 °C
Hustota: 6.2 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016287
Číslo CAS: 13709-46-1
EINECS: 237-254-9
OSN: 3288
ADR: 6.1 III