Tlačiť
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC6325-1G PC6325-500MG PC6325-5G
APOSPC6325-1GEA 608.9 EUR
APOSPC6325-1G APOSPC6325-500MG APOSPC6325-5G
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-(3-Chlorophenoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00243688
Číslo CAS: 282523-36-8