Tlačiť
Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6324-25G PC6324-5G
APOSPC6324-25GEA 34.38 EUR
APOSPC6324-25G APOSPC6324-5G
Potassium trifluoromethanesulphonate 99%
Potassium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃KO₃S
Teplota tavenia: 236 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042370
Číslo CAS: 2926-27-4
EINECS: 608-334-4