Tlačiť
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]pyridine-3-carboxylic acid
PC6322-1G PC6322-250MG
APOSPC6322-1GEA 592.86 EUR
APOSPC6322-1G APOSPC6322-250MG
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
5-Chloro-6-oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₉ClF₃NO₃
Teplota tavenia: 218…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038241
Číslo CAS: 886761-94-0