Tlačiť
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
PC6317-1G PC6317-500MG
APOSPC6317-1GEA 582.43 EUR
APOSPC6317-1G APOSPC6317-500MG
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-Chloro-4-cyano-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₃ClF₃N₃
Teplota tavenia: 84…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00140981
Číslo CAS: 219568-17-9