Tlačiť
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6312-5G PC6312-25G
APOSPC6312-5GEA 53.35 EUR
APOSPC6312-5G APOSPC6312-25G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFNO₂S
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03093760
Číslo CAS: 351003-23-1
OSN: 3261
ADR: 8,II