Tlačiť
Potassium hexafluorosilicate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6294-1KG PC6294-5KG
APOSPC6294-1KGEA 258.72 EUR
APOSPC6294-1KG APOSPC6294-5KG
Potassium hexafluorosilicate 98%
Potassium hexafluorosilicate
Vzorec: F₆K₂Si
Hustota: 2,665 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040666
Číslo CAS: 16871-90-2
OSN: 2655
ADR: 6.1,III